05-0490
Carbonato de cálcio
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
8
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L