Documentos Principais
03-2680
Sigma-Aldrich
Bismuth standard solution
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinônimo(s):
Bismuth(III) nitrate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Bi
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)