03-0270
Barium chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
963 °C (lit.)
densidade
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?