01-4930
Persulfato de amônio
≥99.0%
Sinônimo(s):
PA, PER, PSA, Peroxidissulfato de amônio, Peroxodissulfato de amônio
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.9 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
chave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?