01-4390
Ammonium acetate
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1