01-1320
Ácido acrílico
SAJ first grade, ≥97.0%, contains 190-210 ppm MEHQ as stabilizer
About This Item
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
temperatura de autoignição
744 °F
contém
190-210 ppm MEHQ as stabilizer
Lim. expl.
13.7 %
disponibilidade
available only in Japan
pb
139 °C (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C