Documentos
TRIPURE-RO
Roche
Reagente de isolamento TriPure
solution (ready-to-use), pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001)
Sinônimo(s):
Isolamento de RNA, Isolamento de proteínas, Purificação com DNA, isolamento de ácidos nucleicos
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
forma
solution (ready-to-use)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 mL (11667165001)
pkg of 50 mL (11667157001)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solução monofásica de fenol e tiocianato de guanidina para isolamento de RNA, DNA e proteínas.
Aplicação
Reagente pronto para o uso para isolamento simultâneo de RNA total, DNA e proteínas de células ou tecidos de origem humana, vegetal, bacteriana, viral ou de levedura. O RNA não é degradado e é livre de contaminação por proteínas ou DNA de acordo com o controle de qualidade atual. Após a purificação, muitas aplicações são possíveis:
  • O RNA total livre de DNA é adequado para northern blot, tradução in vitro, ensaios de proteção de RNase, síntese de cDNA ou RT-PCR.
  • O DNA livre de RNA é adequado para PCR, digestão por enzimas de restrição, southern blot ou clonagem.
  • A proteína desnaturada é adequada para SDS-PAGE e western blot.
Características e benefícios
O reagente de isolamento TriPure permite isolar RNA, DNA e proteínas simultaneamente a partir da mesma amostra usando separação em fase líquida em uma única etapa. RNA, DNA e proteínas são separados em diferentes fases orgânicas e aquosas, a partir das quais cada um pode ser purificado usando uma série de precipitações alcoólicas.
  • Trabalhe com um kit fácil de usar. O corante vermelho do reagente simplifica a identificação das diferentes fases.
  • Processe uma grande variedade de amostras iniciais. O kit pode ser facilmente adaptado às suas necessidades específicas.
  • Simplifique os protocolos de isolamento. Use um único reagente que isola RNA livre de DNA, DNA livre de RNA e proteínas.
  • Aumente a produção de RNA intacto. O reagente de isolamento TriPure oferece um ambiente desnaturante caotrópico imediato que elimina a atividade endógena de RNase.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
TriPure is a trademark of Roche
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Melike Dinccelik-Aslan et al.
Molecular and clinical oncology, 3(3), 584-590 (2015-07-03)
Gastric Cancer is one of the most common malignancies worldwide and the second most common cause of cancer-related mortality. Previous studies revealed several genetic alterations specific to gastric cancer. In this study, we aimed to investigate the diagnostic and prognostic
JanWillem Duitman et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(1), 89-97 (2013-11-20)
CCAAT-enhancer-binding protein delta (C/EBPδ) is a transcription factor mainly known for its role in inflammation and apoptosis/proliferation. Considering that these are key processes in renal fibrosis, we hypothesized that C/EBPδ would potentiate renal fibrosis. In line with this hypothesis, C/EBPδ
Hou-Zao Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 11897-11912 (2014-09-05)
The failure of past efforts to develop effective stroke treatments is at least partially because these treatments often interfered with essential physiological functions, even though they are targeted toward pathophysiological events, such as inflammation, excitotoxicity, and oxidative stress. Thus, the