Documentos Principais
11371517001
Roche
Swa I
from Staphylococcus warneri
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
Formulário
solution
embalagem
pkg of 200 U (10 U/μl)
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
25 °C optimum reaction temp.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Especificidade
Recognition sites: ATTTAAAT
ATTTAAAT
Restriction site: ATTT↓AAAT
ATTT↓AAAT
Heat inactivation: Swa I can be heat inactivated by incubation at 65 °C for 20 minutes.
Aplicação
Swa I is very useful for digesting GC-rich bacterial genomes.
Perfil do DNA
Number of cleavage sites on different DNAs
  • λ: 0
  • φX174: 0
  • Ad2: 1
  • M13mp7: 1
  • pBR322: 0
  • pBR328: 0
  • SV40: 1
Definição da unidade
One unit is the enzyme activity that completely cleaves 1 μg Ad2 × Ssp I DNA in one hour at +25 °C in a total volume of 25 μl (1x) SuRE/Cut buffer H.
Nota de análise
SuRE/Cut Buffer System
The buffer in bold is recommended for optimal activity
  • A: 0-10%
  • B: 10-25%
  • H: 100%
  • L: 0-10%
  • M: 0-10%
Activity in PCR buffer: Not tested
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)