Documentos Principais
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Lâmpada UV bactericida
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
Categorias relacionadas
Descrição geral
Esta lâmpada UV bactericida foi projetada para controlar e limitar a quantidade de bactérias na água pura armazenada. Esta lâmpada UV de ASM, com emissão em 254 nm, irradia regularmente a água no tanque de armazenamento para impedir o crescimento bacteriano e a formação de biofilme nas paredes do tanque. 
Aplicação
Lâmpada UV sobressalente para uso com os módulos de higienização automática (ASM) independentes para sistemas de alto volume.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Para clientes dos EUA: Contém mercúrio; não descarte no lixo - descarte de acordo com as leis locais, estaduais ou federais.