Documentos Principais
ZKITRES00SD
Milli-Q
Resistivity Kit for High-throughput Systems
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Installed within the purification system, this resistivity monitor verifies the resistivity level of water in the loop.
Características e benefícios
  • The resistivity booster can be easily installed on the front of the water purification system.
  • The ergonomic and patented pack-locking mechanism allows for rapid replacement when needed.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany