Documentos Principais
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Sample
clone MS-415, from human
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS-415, monoclonal
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Anti-p30 TOXO
Aplicação
SAMPLE FOR EVALUATION ONLY
Atenção
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1