Documentos Principais
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Tygon®
Parâmetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
0.32 cm (0.125 in.)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
D.E.
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
Peristaltic pump use
Nota de preparo
Sterilization Method
Not autoclavable
Informações legais
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.