Documentos Principais
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
aplicação(ões)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
Aplicação
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms