Documentos Principais
XX30025RK
Millipore
Kit de peças de reposição para microsseringa de 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Kit de peças para microsseringa, Kit de substituição de microsseringas, Peças para seringas de 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibilidade
for use with Microsyringe 25
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça seu próprio filtro de seringa! Os suportes de filtro Microsyringe e Swinnex propiciam flexibilidade para escolher o tipo e diâmetro de membrana mais apropriados para a sua aplicação. Para filtração estéril, autoclave os suportes de filtro com a membrana colocada. Faça a ultralimpeza ou esterilize pequenos volumes de líquidos dispensados por uma seringa ou instale em linha para filtrar volumes maiores.
Características &e benefícios
•Disponível em dois tamanhos para diversos volumes de processo
•A construção durável em aço inoxidável garante anos de uso, reduzindo os resíduos de filtros de seringa descartáveis
•Autoclavável com o filtro colocado para filtração estéril
Aplicações:
ultralimpeza ou esterilização de líquidos
XX3001200 Suporte do filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
XX3002500 Suporte do filtro Microsyringe de 25 mm, conexão do tipo Luer-Lok, aço inoxidável
XX3002514 Suporte do filtro Microsyringe de 25 mm, NPTF, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX30012RK Kit de peças sobressalentes do Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de peças sobressalentes do Microsyringe de 25 mm
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Componentes
inclui (2) anéis de vedação de PTFE, (2) juntas da tela de suporte, (2) telas de suporte de aço inoxidável, (1) chave inglesa