Documentos Principais
XX1009004
Millipore
Vacuum Base and Cap, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
Nível de qualidade
Diâmetro
90 mm
conector
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Accessories for filter holders for sample preparation.