VT000583
Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Selecione um tamanho
R$ 514,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 514,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Saccharomyces spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3