Documentos Principais
VCWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.1 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.1 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
Microdialysis of DNA and proteins
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Parâmetros
0.4 L/min-cm2 air flow rate
1.5 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
105 μm
extraíveis gravimétricos
1.5%
índice de refração
n/D 1.5
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.1 μm pore size
74 % porosity
ponto de bolha
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
Descrição geral
Filter Type: Screen filter
Aplicação
Microdialysis of DNA and proteins
Outras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3