TV-5ML-RU
Reagent For Research Use - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-c from the clone MS-35, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Sinônimo(s):
Anti-c (clone MS-35), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
fonte biológica
human
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-35, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 5 mL
concentração
19-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2