Documentos
TUADP0302
Millipore
Take-Up Adapter Type F - 77 mm (3.02 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Millistak+®
compatibilidade
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Componentes
2 gaskets
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany