Documentos Principais
SVSXA47HH3
Millipore
Multimedia Durapore® 1.2/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinônimo(s):
Optiscale Durapore Multimedia 1.2/0.2/0.22 μm HB/HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
9.4 cm (3.70 in.)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
17.7 cm2
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.2/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Device Configuration: Capsule
Outras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3