Merck
STC41TTN01
Millipore
Conector ST Lynx® de 1 pol.
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiais
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Lynx®
Parâmetros
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40  °C temperature
técnica(s)
protein purification: suitable
C × L
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
conector
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Nota de preparo
Método de esterilização
Gama compatível até 50 kGy; Vapor a 135 °C por 30 min (fechado) 2 vezes
Informações legais
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany