Documentos Principais
ST1711
Sigma-Aldrich
Anti-DFHR Mouse mAb (2B10)
liquid, clone 2B10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Dihydrofolate Reductase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B10, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~20-22 kDa DHFR protein.
Recognizes the ~20-22 kDa DHFR protein in HeLa and PC-12 cells.
This Anti-DFHR Mouse mAb (2B10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of DFHR.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 88-188 human DHFR, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells, PC-12 Cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Vodenicharov, M.D., et al. 2010. The EMBO Journal29, 3007.
Ionova, I.A., et al. 2008. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.295 H2178.