Documentos Principais
ST1684
Sigma-Aldrich
Anti-MAG Mouse mAb (3C7)
liquid, clone 3C7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Myelin Associated Glycoprotein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C7, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAG(4099)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50-52 kDa MAG protein.
Recognizes the ~50-52 kDa MAG protein in Jurkat cells and human cerebellum tissue.
This Anti-MAG Mouse mAb (3C7) is validated for use in Immunoblotting Paraffin Sections for the detection of MAG.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 119-209 human MAG, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)Paraffin Sections (3 µg/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Jurkat cells, human cerebellum tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaolin Hou et al.
Molecular medicine reports, 17(3), 4515-4523 (2018-01-19)
Oligodendrocytes (OLs) are myelin-forming cells that are present within the central nervous system. Impaired oligodendrocyte precursor cell (OPC) differentiation into mature OLs is a major cause of demyelination diseases. Therefore, identifying the underlying molecular mechanisms of OPC differentiation is crucial