ST1651
Anti-GRK6 Mouse mAb (2C3)
liquid, clone 2C3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-G Protein-Coupled Receptor Kinase 6
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C3, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GRK6(2870)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HeLa cells, Jurkat cells