Key Documents
ST1582
Sigma-Aldrich
Anti-MAOB Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Monoamine Oxidase B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAOB(4129)
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~70 kDa MOAB protein.
Recognizes the ~70 kDa MOAB protein in human liver and mouse liver tissue.
This Anti-MAOB Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of MAOB.
Imunogênio
Full-length, human MAOB (aa 1-520)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human liver tissue, Mouse liver tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.