Documentos
ST1564
Sigma-Aldrich
Anti-CYP19A1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Cytochrome P450 19A1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa CYP19A1 protein.
Recognizes the CYP19A1 protein in human liver tissue.
This Anti-CYP19A1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of CYP19A1.
Imunogênio
Full-length, human CYP19A1 (aa 1-503)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human liver tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.