Documentos Principais
ST1533
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH2 Mouse mAb (1E5)
liquid, clone 1E5, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E5, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDH2(217)
Descrição geral
Anti-ALDH2, mouse monoclonal, clone 1E5, recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF-7 cells. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein.
Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF7 cells.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 408-517 of human ALDH2, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
MCF7 cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 µg/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.