Documentos Principais
ST1517
Sigma-Aldrich
Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7)
liquid, clone 6C7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Phosphatidylinosi-3-Phosphate-Phosphatidylinosi-5-Kinase Type 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa PIP5K3 protein.
Recognizes the ~60 kDa PIP5K3 protein in human testes tissue and HeLa cells.
This Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of PIP5K3.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 342-452 of human PIP5K3, expressed as a GST fusion protein
Human
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human testes tissue, HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Tsuruta, F., et al. 2009. J. Cell Biol.187 279.