Documentos
ST1505
Sigma-Aldrich
Anti-WIPI1 Mouse mAb (3C1)
liquid, clone 3C1, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C1, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... WIPI1(55062)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa WIPI1 protein.
Recognizes the ~45 kDa WIPI1 protein in PC-12 cells.
This Anti-WIPI1 Mouse mAb (3C1) is validated for use in Immunoblotting for the detection of WIPI1.
WD40 repeat proteins are key components of many essential biologic functions. They regulate the assembly of multiprotein complexes by presenting a β-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. Members of the WIPI subfamily of WD40 repeat proteins, such as WIPI1, have a 7-bladed propeller structure and contain a conserved motif for interaction with phospholipids.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 348-446 of human WIPI1, expressed as a GST fusion protein
NA
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
PC-12 cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2