ST1049
Anti-20S Proteasome α1, 2, 3, 5, 6, & 7-Subunits Mouse mAb (MCP231)
liquid, clone MCP231, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MCP231, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, yeast, rat, rabbit, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMA1(5682)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (not recommended)
ELISA (see comments)
Immunofluorescence (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunohistochemistry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Advertência
Nota de análise
Human placental tissue