Merck
SSCFHB2A24
Millipore
Lynx® S2S
Secure connections between sterilized fluid paths
Sinônimo(s):
Lynx® S2S Female Couplings, non-sterile 1/2 inch
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiais
polysulfone (USP Class VI, 21 CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21 CFR)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
EMPROVE® Single Use
fabricante/nome comercial
Lynx®
Parâmetros
4-40  °C temperature
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (bi-directional)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psid) and 25 °C (bi-directional)
técnica(s)
protein purification: suitable
Altura
7 cm (2.7 in.)
Comprimento
14.55 cm (5.7 in.)
Largura
4.7 cm (1.85 in.)
conector
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Descrição geral
O conector Lynx S2S, de design exclusivo, é um dispositivo descartável, de acionamento único, compatível com gama e autoclave para conectar vias de fluidos esterilizadas em processos biofarmacêuticos.
O SSCFHB2A24 Lynx S2S contém os acoplamentos fêmea. Quando montado com o acoplamento macho, o caminho do fluido estéril é ativado. Uma vez montados, os dois componentes não podem ser desmontados, reduzindo o risco de violação da esterilidade.
Esta unidade Lynx S2S tem um diâmetro de 1/2 pol. e uma conexão de entrada/saída com mangueira de barbela.
Conectores seguros e descartáveis
O conector Lynx S2S é descartável e destinado a uso único, com ativação única. Não há peças para limpar no local e o risco de contaminação é reduzido.
Garantia de esterilidade durante a atuação
O conector Lynx S2S é testado com 100% de integridade do ar na fabricação.
Aplicação
Ideal para uma ampla variedade de aplicações, incluindo transferência líquida estéril e amostragem microbiológica, o conector Lynx S2S oferece a solução ideal para fazer conexões seguras entre dois conjuntos descartáveis esterilizados de uso único.Transferência líquida estérilO conector Lynx S2S pode ser integrado a conjuntos que incluem cápsulas de uso único, tubos e recipientes flexíveis. Pré-esterilizados por radiação gama ou autoclave e prontos para uso, esses conjuntos são ideais para uma ampla variedade de aplicações de transferência de líquidos e podem ser facilmente integrados aos processos de produção a granel e de envase final, garantindo a transferência segura do seu valioso produto. O melhor de tudo é que todo o conjunto é descartável.Amostragem microbiológicaSubstitua a divisória de borracha ou a válvula atual e as técnicas de amostragem de frascos por um sistema de amostragem descartável pré-esterilizado. Vários recipientes de amostragem flexíveis podem ser ligados entre si por meio de um conector Lynx S2S, e toda a montagem pode ser esterilizada por radiação gama. Essa conexão estéril com o ponto de amostragem minimiza o risco de resultados falsos-positivos. Por exemplo, a amostragem de biorreator em vários locais requer um grande investimento em equipamentos de capital, é trabalhosa e está aberta ao risco de contaminação. Ao utilizar o conector Lynx S2S para amostragem em biorreatores em múltiplos locais, o processo agora está seguro, as conexões assépticas são eliminadas, e os custos de equipamento capital e mão de obra são significativamente reduzidos.
Nota de preparo
Método de esterilização
compatível com gama de até 45 kGy; autoclavar uma vez por 30 minutos a 130 °C. Não vaporizar no local.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany