Documentos Principais
SPKGENPNE001
Millipore
Spare part, Filter Cartridge
40µm Filtration grade
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plastic
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
compatibilidade
for use with Mobius®
Categorias relacionadas
Descrição geral
This cartridge filter is designed to remove contaminants such as water and particles from compressed air systems. Therefore, it ensures the compressed air quality.
This spare part is required for the preventive maintenance service of some of our BioProcessing systems, it is recommended to have one in stock and to change it every 12 months.
Embalagem
Pack of 1 unit
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany