Documentos Principais
SMXRA0200LGU2M
Millipore
Mobius®, Gold, Ultimus® Power MIX Bag Assembly
200L
Sinônimo(s):
Mobius, Gold, 200L Ultimus Power MIX Bag Assembly with probe ports for MU sensors, 2 Pack
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(Ultimus® Film)
C-Flex
polyethylene
polypropylene
silicone
Nível de qualidade
Agency
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
esterilidade
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
linha de produto
Mobius®
Parâmetros
2—60 °C temp. range (35.6—140 °F)
capacidade
200 L
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mobius® Power MIX Single-Use assembly is designed with Ultimus® Film that meets the needs of the most challenging single-use applications.
Características e benefícios
Ultimus® Film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance.
Embalagem
Pack of 2 assemblies
Componentes
Bag: Ultimus® Film, HDPE, Polyolefin, Silicone, PP.
Tubing: TPE, Platinum-cured sillicone.
Luer: PP, PVDF.
TC: Nylon, Silicone, PP.
Probe port plug: PP.
AseptiQuik® connector: Polycarbonate, Silicone, PP.
Pinch clamp: Polyester.
TCL clamp: PVDF.
Informações legais
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTIMUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Film selection is guided by process needs, compatibility of the process fluid with film, process volume and risk. This brief compares the properties of our films so you can make the best selection.