Documentos Principais
SK1M011W01
Millipore
Filtro de cassete Pellicon® 2
NMWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone
Nível de qualidade
qualidade
400
fabricante/nome comercial
Pellicon®
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Área nominal da membrana
0.1 m2
Matriz
Biomax®
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Mini Cassette
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2