Documentos Principais
SF-CMTI-2
Sigma-Aldrich
Linha completa de células ES de camundongo C57/BL6 adaptada da ESGRO®
Mouse
Sinônimo(s):
BRUCE-4 ES Cells, BRUCE-4 ES cells, CMTI-2 Mouse ES Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Linha completa de células ES de camundongo C57/BL6 adaptada da ESGRO®, The Embryonic Stem Cell Lines derived from murine strain C57/BL6J are selected for high targeting efficiency & proven germ line transmission.
fonte biológica
mouse
fabricante/nome comercial
Specialty Media
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
liquid nitrogen
Descrição geral
Linhas de células-tronco embrionárias derivadas da linhagem murina C57/BL6J selecionadas para alta eficiência de direcionamento e transmissão comprovada de linhagem germinativa. As células são fornecidas como 2,5 x 106 células ES por frasco (aproximadamente 2,5 duplicações da população por passagem, enviadas congeladas em gelo seco) e são fornecidas na passagem 12. Essa linhagem de células ES foi pré-adaptada para condições de cultura de células sem soro e sem alimentador e destina-se ao uso com o sistema de cultura de células ESGRO Complete.
Descrição de linhagem celular
Células-tronco embrionárias
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Embalagem
2.5x106 ea
Armazenamento e estabilidade
Coloque os frascos na fase de vapor do armazenamento em nitrogênio líquido imediatamente após o recebimento, até que seja conveniente proceder à subcultura.
Informações legais
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Meifang Li et al.
Chinese medicine, 15, 83-83 (2020-08-11)
Huyang Yangkun Formula (HYYKF) was developed based on theory of traditional Chinese medicine as well as clinical experience and used to improve ovarian function of premature ovarian insufficiency (POI) patients. Transplantation of embryonic stem cells (ESCs) has great potential in
Jixue Li et al.
The CRISPR journal, 3(6), 470-486 (2020-11-05)
We describe a protocol for the precise integration of exogenous DNA into user-defined genomic loci in cultured cells. This strategy first introduces a promoter and a lox site to a specific location via a Cas9-induced double-strand break. Second, a gene
Baisakhi Mondal et al.
eLife, 9 (2020-04-17)
The mitotic deacetylase complex (MiDAC) is a recently identified histone deacetylase (HDAC) complex. While other HDAC complexes have been implicated in neurogenesis, the physiological role of MiDAC remains unknown. Here, we show that MiDAC constitutes an important regulator of neural
Questions
  1. Do you have any insights on whether Matrigel coating is not preferable for maintaining ESC pluripotency?
    1 answer
    1. The use of Matrigel is not recommended, as it is not well-defined and may activate adhesion and signaling receptors that promote differentiation.