SCC730
3dGRO® Colorectal Organoids (POP.074.G4)
Sinônimo(s):
Colorectal Cancer Organoid;Colon Tumor Organoid ;Colon Organoid;Human CRC Organoids
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥1500 organoids vials
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Aplicação
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2