SCC606
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056)
Human
Sinônimo(s):
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056),
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
fabricante/nome comercial
Millipore
modo de crescimento
N/A
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Aplicação
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 64
Organ: Lung (PDX- Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: cMET amplification)
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.