Documentos Principais
S2GVU02RE
Millipore
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCGVU02RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
max. temp. at 45 °C
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
164 mm
capacidade
250 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
250 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SCGVU02RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança usando os sistemas de filtração Stericup® e Steritop® .
Os dispositivos de filtração estéril a vácuo Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes, tampões e meios laboratoriais. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e rendimento superiores com baixa ligação não específica e design sem ponta e estável.
Essa unidade de filtração Stericup® com membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,22 μm combina um frasco bottle-top de 250 ml com um frasco de recebimento de 250 ml e tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas ao mesmo tempo que maximizam o fluxo e podem ser usados para filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meios de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco receptor com apenas um quarto de volta reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  • Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, e uma parada táctil confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
  • Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  2. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  3. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  4. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  5. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  6. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  7. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  8. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  10. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
1–10 of 15 Questions  