grau
for protein analysis
Nível de qualidade
descrição
ED<sub>80</sub> = 37.2 ± 8 pg/mL ED<sub>50</sub> = 110.9 ± 20 pg/mL ED<sub>20</sub> = 333.8 ± 73 pg/mL
analytes available: PYY
10-1280 pg/mL (standard curve range)
Características
accuracy 83–111%
reatividade de espécies
human
faixa de medição de sensibilidade
10 pg/mL
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
método de detecção
radioactive
Descrição geral
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B