PX1004
Phosphoric Acid Meta
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
Metaphosphoric Acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formulário
crystals
contém
57-63% NaPO3 as stabilizer
concentração
33.5-36.5% (HPO3)
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrate (NO3)
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Iron (Fe)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.02% Substances reducing permanganate (as H3PO3)
≤1 ppm Arsenic (As)
cor
white to clear
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Assay (HPO3): 33.5-36.5%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White or clear
Form: Crystals/lumps
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Nitrate (NO3): 0.001% max
Stabilizer (NaPO3): 57.0-63.0%
Substances reducing permanganate (as H3PO3): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3