PLTK02510
Filtro de membrana de celulose regenerada, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Discos de ultrafiltração, PM nominal 30 kDa
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
4.1 cm2
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1