Documentos Principais
PLCHK100205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Nível de qualidade
área de filtração
20 cm2
membrana C × L
20 cm × 20 cm
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
aplicação(ões)
industrial qc (particle separation)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCHK
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3