Sobre este item
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmanufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Cell Culture
Classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13