Documentos Principais
PC635
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Nibrin (pSer³⁴³) Rabbit pAb
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
diluted serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer343)
Informações sobre genes
human ... NBN(4683)
Descrição geral
Rabbit polyclonal antibody supplied as adsorbed diluted serum. Recognizes the ~95 kDa nibrin (NBS1) protein phosphorylated at Ser343.
Recognizes the ~95 kDa nibrin protein phosphorylated at Ser343 in δ-irradiated lymphoblastoid cells.
This PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunoprecipitation for the detection of NBS1 (pSer³⁴³).
Imunogênio
Human
a synthetic phosphopeptide [TPGPSLpSQGVSVD(C)] corresponding to amino acids 337-349 surrounding the Ser³⁴³ phosphorylation site of human nibrin, conjugated to diphtheria toxoid
Aplicação
ELISA (1:16,000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1 µl/500 µg cell extract)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Serum diluted in PBS.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
γ-irradiated lymphoblastoid cells
Outras notas
Gatei, M., et al. 2000. Nat. Genet.25, 115.
Lim, D.S., et al. 2000. Nature404, 613.
Wu, G., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 30618.
Zhong, Q., et al. 1999. Science285, 747.
Carney, J.P., et al. 1998. Cell93, 477.
Trujillo, K.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 21447.
Varon, R., et al. 1998. Cell93, 467.
This antibody preparation has been adsorbed against non-phosphopeptide that corresponds to the immunogen sequence. Does not detect non-phosphorylated nibrin protein. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1