PC420
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Vanilloid Receptor
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trpv1(193034)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescence (2 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml; no pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
Mouse spinal cord dorsal horn
Outras notas
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).