Documentos Principais
PBQK06210
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 50 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana PES, 50 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
63.5 mm
diâmetro do filtro
63.5 mm
área de filtração
28.7 cm2
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Aplicação
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 50 kDa, Biomax de polietersulfona, 63,5 mm de diâmetro
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1