Documentos Principais
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
150 mm
área de filtração
177 cm2
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1