Documentos
P2B100C05
Millipore
Módulo Biomax® de ultrafiltração de cassete Pellicon® 2
filtration area 0.5 m2, NMWCO 100 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-100 C 0.5 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
17.8 cm (7.0 in.)
área de filtração
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Biomax®
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrição geral
O Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 100 Cassette define o padrão em dispositivos de filtração de fluxo tangencial no estilo cassete. O P2B100C05 foi projetado tendo em mente o escalonamento do processo e o desenvolvimento de aplicações.
A membrana de polietersulfona BIOMAX 100′da Millipore tem estruturas sem vazios que protegem contra o vazamento de solutos por meio de microdefeitos normalmente associados a vazios sob as camadas finas das membranas de UF convencionais. Essas membranas sem vazios são mais permeáveis, resultando em alto fluxo com retenção de produto equivalente ou superior. Essas membranas sem vazios oferecem as vantagens do processamento rápido e de alto rendimento e de sistemas menores.
O Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration BIOMAX Module apresenta uma área de filtração de 0,5 m2 com um tamanho de poro de 100 kDa NMWCO.
Aplicação
Concentração, dessalinização ou troca de tampão de:
  • soluções de proteína
  • soluções de polissacarídeos
  • suspensões de vírus
colheita, lavagem ou clarificação de:
  • culturas e lisados celulares
  • suspensões coloidais,
  • culturas virais
Características e benefícios
  • Tela tipo C (tela grossa)
  • Membranas sem vazios de ponta para atender a praticamente qualquer desafio de separação
  • Caminho de fluxo curto para maior fluxo e capacidade de separação de maior resolução
  • Escolha de configuração do canal de fluxo, proporcionando capacidade de otimização do processo
  • Predizível, rápido, escalonamento
  • Escalonamento linear real, desde módulos de tamanho de laboratório até conjuntos industriais para processamento de milhares de litros
  • Com maior resolução, melhores rendimentos e resistência superior à contrapressão
  • As membranas Ultracel são membranas compostas fundidas em um substrato microporoso para membranas sem defeitos com adesão superior
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Requisitos de pré-filtração: 100 µm
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: depois de lavagem com água
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2