Nível de qualidade
clone
NCM II 100, monoclonal
Formulário
lyophilized
reatividade de espécies
human, mouse
Isotipo
IgG1
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 μg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 μg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-2 μg/sample, see application references)
forma física
Reconstituição
Nota de análise
IMR5 cells
Outras notas
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13