Documentos Principais
OP134
Sigma-Aldrich
Anti-IKKβ Mouse mAb (10AG2)
liquid, clone 10AG2, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10AG2, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKBKB(3551)
Descrição geral
Immunoaffinity purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~87 kDa IKKβ protein.
Recognizes the ~87 kDa IKKβ protein in Daudi cells.
This Anti-IKKβ Mouse mAb (10AG2) is validated for use in Immunoblotting for the detection of IKKβ.
Imunogênio
Human
a recombinant protein consisting of full-length human IKKβ fused to a His•Tag sequence
Aplicação
Immunoblotting (1-4 g/ml, chemiluminescence)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.2% gelatin, pH 7.4.
Nota de análise
Positive Control
Daudi cells
Outras notas
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Delhase, M., et al. 1999. Science284, 309.
Li. Q., et al. 1999. Science284, 321.
Didonato, et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. And Stevenson, J.K. 1997. Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes. Dev.9, 2723.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonathan M Starkey et al.
Diabetes, 55(5), 1252-1259 (2006-04-29)
Evidence of diabetes-induced nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) activation has been provided with DNA binding assays or nuclear localization with immunohistochemistry, but few studies have explored mechanisms involved. We examined effects of diabetes on proteins comprising NF-kappaB canonical and noncanonical activation pathways
Tamara P Martin et al.
Cellular signalling, 51, 166-175 (2018-07-31)
Calcium/calmodulin dependent protein kinase IIδ (CaMKIIδ) acts as a molecular switch regulating cardiovascular Ca2+ handling and contractility in health and disease. Activation of CaMKIIδ is also known to regulate cardiovascular inflammation and is reported to be required for pro-inflammatory NF-κB